2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Bromo-4-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC520610-10G
PC520610-1G
PC520610-5G
APOSPC520610-10GEA
24540
CZK
APOSPC520610-10G
APOSPC520610-1G
APOSPC520610-5G
2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Vzorec:
C₈H₆BrF₃ MW: 239.04 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11226554 CAS číslo: 121793-12-2 |