Tisk…
2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC520608-10G PC520608-5G
APOSPC520608-10GEA 17560 CZK
APOSPC520608-10G APOSPC520608-5G
2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 95%
2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆BrF₃
MW: 239,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100539
CAS číslo: 1099597-98-4