Tisk…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC520606-10G PC520606-1G PC520606-5G
APOSPC520606-10GEA 39680 CZK
APOSPC520606-10G APOSPC520606-1G APOSPC520606-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃NO
Bod tání: 159…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697687
CAS číslo: 186593-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III