Tisk…
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520605-1G PC520605-5G
APOSPC520605-1GEA 3340 CZK
APOSPC520605-1G APOSPC520605-5G
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Vzorec: C₆H₁₀F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226597
CAS číslo: 154727-51-2