3-(Difluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520604-1G
PC520604-5G
APOSPC520604-1GEA
5990
CZK
APOSPC520604-1G
APOSPC520604-5G
3-(Difluoromethyl)pyridine 97%
3-(Difluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₅F₂N MW: 129,11 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11226584 CAS číslo: 76541-44-1 |