Tisk…
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520602-1G PC520602-25G PC520602-5G
APOSPC520602-1GEA 3340 CZK
APOSPC520602-1G APOSPC520602-25G APOSPC520602-5G
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol 95%
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol
Vzorec: C₁₀H₁₀F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226509
CAS číslo: 534-39-4