Tisk…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC520600-250MG PC520600-500MG
APOSPC520600-250MGEA 7970 CZK
APOSPC520600-250MG APOSPC520600-500MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696245
CAS číslo: 944900-39-4