Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC520599-10G PC520599-1G PC520599-5G
APOSPC520599-10GEA 32800 CZK
APOSPC520599-10G APOSPC520599-1G APOSPC520599-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10687403
CAS číslo: 1040681-74-0