Tisk…
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520596-1G PC520596-5G
APOSPC520596-1GEA 3670 CZK
APOSPC520596-1G APOSPC520596-5G
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₁F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699116
CAS číslo: 1040683-08-6