Tisk…
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520595-1G PC520595-5G
APOSPC520595-1GEA 3340 CZK
APOSPC520595-1G APOSPC520595-5G
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂BrF₄N
MW: 243,99 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699118
CAS číslo: 89402-29-9