Tisk…
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520594-10G PC520594-1G PC520594-5G
APOSPC520594-10GEA 21230 CZK
APOSPC520594-10G APOSPC520594-1G APOSPC520594-5G
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09996898
CAS číslo: 1027513-81-0