3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC520593-1G
PC520593-5G
APOSPC520593-1GEA
4570
CZK
APOSPC520593-1G
APOSPC520593-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₂F₅N Bod varu: 139…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10699122 CAS číslo: 1099597-92-8 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |