Tisk…
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520592-10G PC520592-1G PC520592-5G
APOSPC520592-10GEA 36700 CZK
APOSPC520592-10G APOSPC520592-1G APOSPC520592-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044298
CAS číslo: 749875-32-9