Tisk…
4-Fluoro-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC520591-1G PC520591-250MG PC520591-5G
APOSPC520591-1GEA 662 CZK
APOSPC520591-1G APOSPC520591-250MG APOSPC520591-5G
4-Fluoro-1H-pyrazole 98%
4-Fluoro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃FN₂
Bod tání: 38…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699125
CAS číslo: 35277-02-2