Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520589-1G PC520589-25G PC520589-5G
APOSPC520589-1GEA 1700 CZK
APOSPC520589-1G APOSPC520589-25G APOSPC520589-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₅F₄NO₂S
Bod tání: 159…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10687234
CAS číslo: 1008304-87-7