4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520587-10G
PC520587-5G
APOSPC520587-10GEA
15250
CZK
APOSPC520587-10G
APOSPC520587-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Vzorec:
C₈H₆BrF₃O₂ MW: 271.04 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09907950 CAS číslo: 853771-88-7 |