Tisk…
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520586-1G PC520586-25G PC520586-5G
APOSPC520586-1GEA 2400 CZK
APOSPC520586-1G APOSPC520586-25G APOSPC520586-5G
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₇BrF₂
Hustota: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11007736
CAS číslo: 445303-70-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III