Tisk…
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520584-1G PC520584-5G
APOSPC520584-1GEA 3340 CZK
APOSPC520584-1G APOSPC520584-5G
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene 95%
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene
Vzorec: C₉H₇F₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909908
CAS číslo: 117081-46-6