Tisk…
2-Chloro-3-amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC520583-10G PC520583-1G PC520583-5G
APOSPC520583-10GEA 32140 CZK
APOSPC520583-10G APOSPC520583-1G APOSPC520583-5G
2-Chloro-3-amino-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄ClF₃N₂
MW: 196,557 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863900
CAS číslo: 166770-70-3