Tisk…
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520582-10G PC520582-5G
APOSPC520582-10GEA 35050 CZK
APOSPC520582-10G APOSPC520582-5G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl
Vzorec: C₁₄H₈F₆
MW: 290.21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836618
CAS číslo: 567-15-7