7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-β-carboline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520580-1G
PC520580-250MG
PC520580-500MG
PC520580-100MG
APOSPC520580-1GEA
26590
CZK
APOSPC520580-1G
APOSPC520580-250MG
APOSPC520580-500MG
APOSPC520580-100MG
7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-β-carboline 95%
7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline
Vzorec:
C₁₁H₁₁FN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09264527 CAS číslo: 177858-80-9 |