Tisk…
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC52058-10G PC52058-1G PC52058-5G
APOSPC52058-10GEA 22780 CZK
APOSPC52058-10G APOSPC52058-1G APOSPC52058-5G
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226526
CAS číslo: 1005764-23-7