2,4-Difluororesorcinol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520578-1G
PC520578-500MG
PC520578-5G
APOSPC520578-1GEA
5790
CZK
APOSPC520578-1G
APOSPC520578-500MG
APOSPC520578-5G
2,4-Difluororesorcinol 97%
2,4-Difluororesorcinol
Vzorec:
C₆H₄F₂O₂ Storage Temperature: Freezer |
CAS číslo:
195136-71-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |