Tisk…
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520577-1G PC520577-5G
APOSPC520577-1GEA 4370 CZK
APOSPC520577-1G APOSPC520577-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid 97+%
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₅BFNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037802
CAS číslo: 1329171-65-4