Tisk…
5-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520576-10G PC520576-1G PC520576-5G
APOSPC520576-10GEA 29490 CZK
APOSPC520576-10G APOSPC520576-1G APOSPC520576-5G
5-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
5-Chloro-2-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆ClF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037961
CAS číslo: 1839-92-5