Tisk…
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520574-1G PC520574-5G
APOSPC520574-1GEA 8040 CZK
APOSPC520574-1G APOSPC520574-5G
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₄NO₄
MW: 253.11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08282778
CAS číslo: 878572-17-9