Tisk…
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520572-1G PC520572-5G
APOSPC520572-1GEA 3340 CZK
APOSPC520572-1G APOSPC520572-5G
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile 95%
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741474
CAS číslo: 186405-37-8