Tisk…
3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520568-10G PC520568-5G
APOSPC520568-10GEA 17230 CZK
APOSPC520568-10G APOSPC520568-5G
3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine 96%
3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃F₆N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08686956
CAS číslo: 20857-46-9