2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520567-1G
PC520567-250MG
APOSPC520567-1GEA
11610
CZK
APOSPC520567-1G
APOSPC520567-250MG
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₅F₄N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08687525 CAS číslo: 737000-87-2 |