Tisk…
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520566-1G PC520566-500MG PC520566-5G
APOSPC520566-1GEA 6580 CZK
APOSPC520566-1G APOSPC520566-500MG APOSPC520566-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Vzorec: C₈H₁₁F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445820
CAS číslo: 180918-40-5