Tisk…
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520564-10G PC520564-5G
APOSPC520564-10GEA 26190 CZK
APOSPC520564-10G APOSPC520564-5G
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07778352
CAS číslo: 74483-52-6