Tisk…
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520563-5G PC520563-1G
APOSPC520563-5GEA 20670 CZK
APOSPC520563-5G APOSPC520563-1G
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
Vzorec: C₅HCl₂F₃N₂
Bod tání: 45…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08704310
CAS číslo: 1057672-68-0