Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520560-25G PC520560-5G
APOSPC520560-25GEA 8700 CZK
APOSPC520560-25G APOSPC520560-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782073
CAS číslo: 916792-13-7