Tisk…
4-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520555-25G PC520555-5G
APOSPC520555-25GEA 16570 CZK
APOSPC520555-25G APOSPC520555-5G
4-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
4-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₅F₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368983
CAS číslo: 26132-51-4