Tisk…
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520550-10G PC520550-5G
APOSPC520550-10GEA 16570 CZK
APOSPC520550-10G APOSPC520550-5G
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline 97%
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline
Vzorec: C₉H₅F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656411
CAS číslo: 148853-42-3