Tisk…
5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520548-1G PC520548-5G
APOSPC520548-1GEA 6220 CZK
APOSPC520548-1G APOSPC520548-5G
5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₇H₃F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368841
CAS číslo: 951624-83-2