Tisk…
3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520546-25G PC520546-5G
APOSPC520546-25GEA 19540 CZK
APOSPC520546-25G APOSPC520546-5G
3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₅F₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657983
CAS číslo: 26029-52-7