Tisk…
1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520545-25G PC520545-5G
APOSPC520545-25GEA 19870 CZK
APOSPC520545-25G APOSPC520545-5G
1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₅F₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657985
CAS číslo: 63878-70-6