Tisk…
3,5-Dichloro-4-fluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520543-1G PC520543-5G
APOSPC520543-1GEA 5990 CZK
APOSPC520543-1G APOSPC520543-5G
3,5-Dichloro-4-fluoropyridine 97%
3,5-Dichloro-4-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂FN
MW: 165,9800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368620
CAS číslo: 916791-62-3