Tisk…
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520541-10G PC520541-1G PC520541-5G
APOSPC520541-10GEA 28170 CZK
APOSPC520541-10G APOSPC520541-1G APOSPC520541-5G
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₇H₄F₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05248878
CAS číslo: 109113-96-4