Tisk…
2,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520540-5G
APOSPC520540-5GEA 3610 CZK
APOSPC520540-5G
2,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
2,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06246882
CAS číslo: 879093-08-0