Tisk…
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520538-25G PC520538-5G
APOSPC520538-25GEA 39680 CZK
APOSPC520538-25G APOSPC520538-5G
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₄S
MW: 268.21 g/mol
Bod tání: 125…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973012
CAS číslo: 1099597-82-6