Tisk…
3-Methyl-2-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520536-10G PC520536-25G PC520536-5G
APOSPC520536-10GEA 16570 CZK
APOSPC520536-10G APOSPC520536-25G APOSPC520536-5G
3-Methyl-2-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Methyl-2-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 92891-23-1