Tisk…
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520535-1G PC520535-2.5G
APOSPC520535-1GEA 5000 CZK
APOSPC520535-1G APOSPC520535-2.5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973780
CAS číslo: 53104-95-3