Tisk…
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520534-1G PC520534-250MG
APOSPC520534-1GEA 4770 CZK
APOSPC520534-1G APOSPC520534-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec: C₉H₆F₃N
Bod tání: 107…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972104
CAS číslo: 51310-54-4