Tisk…
2',6'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520530-1G PC520530-5G
APOSPC520530-1GEA 4340 CZK
APOSPC520530-1G APOSPC520530-5G
2',6'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
2',6'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115921
CAS číslo: 886498-84-6