2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520529-1G
PC520529-250MG
APOSPC520529-1GEA
10620
CZK
APOSPC520529-1G
APOSPC520529-250MG
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2,5-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₅F₄N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038327 CAS číslo: 675602-90-1 |