Tisk…
(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520524-10G PC520524-1G PC520524-5G
APOSPC520524-10GEA 39680 CZK
APOSPC520524-10G APOSPC520524-1G APOSPC520524-5G
(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)methanol 95%
(2-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)methanol
Vzorec: C₆H₅ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095313
CAS číslo: 870063-52-8