Tisk…
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520523-1G PC520523-5G
APOSPC520523-1GEA 0 CZK
APOSPC520523-1G APOSPC520523-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₃ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095247
CAS číslo: 851484-95-2