Tisk…
(6-Fluoro-3-pyridinyl)methanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (6-Fluoropyridin-3-yl)methanol
PC520522-5G
APOSPC520522-5GEA 2780 CZK
APOSPC520522-5G
(6-Fluoro-3-pyridinyl)methanol 96%
(6-Fluoro-3-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆FNO
MW: 127,1200 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095186
CAS číslo: 39891-05-9